Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Standard lukket celle fabrikssystem
Artikelnummer. 17160336
Skift visning
Bakkelag:
2
10
Kulturområde:
1264 cm²
6320 cm²
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bakkelag Kulturområde
17160336 2 1264 cm²
17170336 10 6320 cm²
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17160336 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 140471
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27640.00 DKK
    22173.97 DKK / Pakke med 4
    Spare 5466.03 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Nunc Standard lukket cellefabriksystem, 2-lags giver et rent og lukket system til ensartede og højkvalitetsresultater i vedhæftende cellekultur. Dette klar-til-brug standard lukkede system vil hjælpe dig med hurtigt at udvikle og opskalere din proces med standardkomponenter, der giver forsyningssikkerhed.
Fremme din fremstillingsproces med Thermo Scientific™ Nunc™ Lukket celle Factory™ systemer. At have et rent og lukket system, der giver ensartede resultater af høj kvalitet, bør være en standard blandt dine adhærente cellekulturprocesser. Dette klar-til-brug standard lukkede system vil hjælpe dig med hurtigt at udvikle og opskalere din proces med standardkomponenter, der giver forsyningssikkerhed. Fås i 2- og 10-bakke versioner.
  • Præ-konfigureret lukket system standard mulighed
  • 2 lags Cell Factory system
  • Klar til brug ud af æsken
  • Gør det hurtigt og nemt at skalere op
  • Lavet på lager
  • Sartopore 0,2μ m udluftningsfilter
  • Aseptiquik G stik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polystyren
Højde (metrisk) 35.1 cm
Længde (metrisk) 47.2 cm
Produkttype Cell Factory System
Temperaturområde (metrisk) 0 °C - 60 °C
Bredde (metrisk) 37.9 cm
Grønne funktioner ISCC PLUS
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Kulturområde 1264 cm²
Overfladebehandling Nunklon Delta
Volumen (metrisk) Virker 400 mL
Bakkelag 2