Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Firkantede BioAssay-skåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4524665
Højde (metrisk):
20 mm
25 mm
Overfladebehandling:
Nunklon Delta
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 20
Artikelnummer. 10059030
Brand: Thermo Scientific™ 166508
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Screen et stort antal kolonier for kloningseksperimenter, dyrkning af bakterier, svampe og agar diffusionsassays vha. Thermo Scientific™ Nunc™ Squre BioAssay retter.
Fås i cellekulturbehandlede og ubehandlede overflader, den alsidige Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay-skåle er nyttige til screening af et stort antal kolonier, dyrkning af bakterier og svampe eller til at give et indesluttet miljø til andre dyrkningskar.
  • Bruges som fugtkammer til inkubation på Nunc MicroWell™ Plader
  • Foret med filterpapir er det ideelt som et inkubationskammer til in situ hybridisering
  • Optisk klar og kompatibel med automatiseret robotinstrumentering
Ubehandlede retter
  • Ideel til screening af biblioteker eller isolering af kloner
  • Nyttig til screening af et stort antal kolonier i kloningseksperimenter
  • Kan bruges til dyrkning af bakterier og svampe samt fugtkammer til inkubation af Nunc MicroWell Plader
  • Velegnet i agar diffusionsassay
  • Foret med vådt filterpapir er det også nyttigt som et inkubationskammer til in situ hybridisering
  • Stort vækstområde
  • Designet til genomisk screening og koloniplukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 135 mL
Farve Klar
Kulturområde 500 sq. cm
Form Firkant
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Multi-brønds plade
Volumen (metrisk) Virker 135 mL
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Højde (metrisk) 25 mm
Højde (engelsk) 25 tommer
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.