Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Firkantede BioAssay-skåle
Beskrivelse
Screen et stort antal kolonier for kloningseksperimenter, dyrkning af bakterier, svampe og agar diffusionsassays vha. Thermo Scientific™ Nunc™ Squre BioAssay retter.
Fås i cellekulturbehandlede og ubehandlede overflader, den alsidige Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay-skåle er nyttige til screening af et stort antal kolonier, dyrkning af bakterier og svampe eller til at give et indesluttet miljø til andre dyrkningskar.
- Bruges som fugtkammer til inkubation på Nunc MicroWell™ Plader
- Foret med filterpapir er det ideelt som et inkubationskammer til in situ hybridisering
- Optisk klar og kompatibel med automatiseret robotinstrumentering
Ubehandlede retter
- Ideel til screening af biblioteker eller isolering af kloner
- Nyttig til screening af et stort antal kolonier i kloningseksperimenter
- Kan bruges til dyrkning af bakterier og svampe samt fugtkammer til inkubation af Nunc MicroWell Plader
- Velegnet i agar diffusionsassay
- Foret med vådt filterpapir er det også nyttigt som et inkubationskammer til in situ hybridisering
- Stort vækstområde
- Designet til genomisk screening og koloniplukning
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 215 mL |
| Kulturområde | 478 sq. cm |
| Form | Firkant |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Type | Multi-brønds plade |
| Volumen (metrisk) Virker | 215 mL |
| nr. pr. sag | 20 |
| nr. pr. pakke | 5 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.