Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Firkantede BioAssay-skåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10059030
Skift visning
Højde (metrisk):
20 mm
25 mm
Overfladebehandling:
Nunklon Delta
Ubehandlet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 16
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10059030 25 mm Nunklon Delta Pakke med 16
10489282 25 mm Ubehandlet Pakke med 16
10570502 20 mm Ubehandlet Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10059030 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 166508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2535.00 DKK
    1985.10 DKK / Pakke med 16
    Spare 549.90 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Screen et stort antal kolonier for kloningseksperimenter, dyrkning af bakterier, svampe og agar diffusionsassays vha. Thermo Scientific™ Nunc™ Squre BioAssay retter.
Fås i cellekulturbehandlede og ubehandlede overflader, den alsidige Thermo Scientific™ Nunc™ Square BioAssay-skåle er nyttige til screening af et stort antal kolonier, dyrkning af bakterier og svampe eller til at give et indesluttet miljø til andre dyrkningskar.
  • Bruges som fugtkammer til inkubation på Nunc MicroWell™ Plader
  • Foret med filterpapir er det ideelt som et inkubationskammer til in situ hybridisering
  • Optisk klar og kompatibel med automatiseret robotinstrumentering
Ubehandlede retter
  • Ideel til screening af biblioteker eller isolering af kloner
  • Nyttig til screening af et stort antal kolonier i kloningseksperimenter
  • Kan bruges til dyrkning af bakterier og svampe samt fugtkammer til inkubation af Nunc MicroWell Plader
  • Velegnet i agar diffusionsassay
  • Foret med vådt filterpapir er det også nyttigt som et inkubationskammer til in situ hybridisering
  • Stort vækstområde
  • Designet til genomisk screening og koloniplukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 135 mL
Farve Klar
Kulturområde 500 sq. cm
Form Firkant
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Nunklon Delta
Type Multibrøndplade
Volumen (metrisk) Virker 135 mL
nr. pr. sag 16
nr. pr. pakke 4
Højde (metrisk) 25 mm
Højde (engelsk) 25 tommer
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.