Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps til Nunc Containere
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11311765
Skift visning
Til brug med (udstyr):
12,5, 20 og 30 ml beholdere
50 ml beholdere
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Pakke med 2400
Pakke med 4000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11311765 12,5, 20 og 30 ml beholdere Pakke med 4000
11331775 12,5, 20 og 30 ml beholdere Pakke med 200
11351775 50 ml beholdere Pakke med 200
10479462 50 ml beholdere Pakke med 2400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11311765 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 536617
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
På lager
Indeholder prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps til Nunc Containere. Disse hætter er lavet af høj renhed harpiks og støbt ved hjælp af vores state of the art processer.
Indeholder prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps til Nunc Containere. Disse hætter er lavet af høj renhed harpiks og støbt ved hjælp af vores state of the art processer.
  • Polyethylen
  • Ikke-steril
  • Passer til beholdere fra 12,5 til 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kryogen rørlukning
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 12,5 ml til 30 ml
Farve Neutral
Oversigt Snap Cap til 12,5, 20 og 30 ml beholdere
Til brug med (udstyr) 12,5, 20 og 30 ml beholdere
Produktlinje Nunc