Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps til Nunc Containere
Description
Indeholder prøver med Thermo Scientific™ Nunc™ Snap Caps til Nunc Containere. Disse hætter er lavet af høj renhed harpiks og støbt ved hjælp af vores state of the art processer.
- Polyethylen
- Ikke-steril
- Passer til beholdere fra 12,5 til 50 ml
Specifications
Specifications
| Produkttype | Kryogen rørlukning |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Materiale | Polyethylen |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Farve | Grå |
| Til brug med (udstyr) | 50 ml beholdere |
| Produktlinje | Nunc |