Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Artikelnummer. 15191529
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Bulk packed, 50/bag
Bulk pakket, 25/pose
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuel plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 15191529
Brand: Thermo Scientific™ 170361
Vælg størrelse og emballagemuligheder for at fremme din forskning med fuld tillid. Vidste du, at vi nu tilbyder NYE serologiske pipetter, der tilbyder højere kvalitet og omkostningsbesparelser?
Vælg størrelse og emballagemuligheder for at fremme din forskning med fuld tillid, når du bruger Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter. Disse nøjagtige engangsplastikpipetter tilstoppes og steriliseres.
  • Sterility assurance level (SAL) of 10-6
  • 100% virgin polystyrene for maximum clarity
  • Certified non-pyrogenic
  • Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
  • Non-dripping tip for pipette precision
  • Color-coded packaging for ease in sorting and selecting the correct size
  • Packaging options that accommodate every lab
  • Individually wrapped; paper/plastic or plastic film; peel or pop through for easy opening
  • Bulk packed for frequent use; reduces packaging waste
  • Multiple sizes for use in a wide range of applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Yes
Materiale Polystyrene
Sterilitet Sterile
Mængde 50/Pk., 200/Cs.
Emballagetype Individual Paper/Plastic Wrap
Volumen (metrisk) 10 mL
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.