Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Bulk packed, 50/bag
Bulk pakket, 25/pose
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuel plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Beskrivelse
Vælg størrelse og emballagemuligheder for at fremme din forskning med fuld tillid, når du bruger Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter. Disse nøjagtige engangsplastikpipetter tilstoppes og steriliseres.
- Sterility assurance level (SAL) of 10-6
- 100% virgin polystyrene for maximum clarity
- Certified non-pyrogenic
- Bold clear graduations with easy-to-read scale markings
- Non-dripping tip for pipette precision
- Color-coded packaging for ease in sorting and selecting the correct size
- Packaging options that accommodate every lab
- Individually wrapped; paper/plastic or plastic film; peel or pop through for easy opening
- Bulk packed for frequent use; reduces packaging waste
- Multiple sizes for use in a wide range of applications
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Yes |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilitet | Sterile |
| Mængde | 50/Pk., 500/Cs. |
| Emballagetype | Bulk packed, 50/bag |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.