Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Artikelnummer. 13430287
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Bulk packed, 50/bag
Bulk pakket, 25/pose
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuel plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballagetype unitSize
13430287 5 mL Individuelt papir/plastikindpakning -
13450287 1 mL Individuelt papir/plastikindpakning Pakke med 1000
13470287 2 mL Individual Paper/Plastic Wrap Pakke med 500
13440287 10 mL Individual Paper Wrap -
13424776 25 mL Individual Paper/Plastic Wrap Pakke med 200
13420297 50 mL Individual Paper/Plastic Wrap Pakke med 100
13480287 1 mL Individuel plastfolie Pakke med 1000
13490287 2 mL Individuel plastfolie Pakke med 500
13400297 5 mL Individual Plastic Wrap Pakke med 200
13410297 10 mL Individuel plastfolie -
13440297 50 mL Individuel plastfolie Pakke med 100
13450297 1 mL Bulk packed, 50/bag Pakke med 1000
13460297 2 mL Bulk packed, 50/bag Pakke med 500
13470297 5 mL Bulk pakket, 25/pose Pakke med 500
13480297 10 mL Bulk pakket, 25/pose Pakke med 500
13490297 25 mL Bulk pakket, 25/pose Pakke med 200
13400307 50 mL Bulk pakket, 25/pose Pakke med 100
15101539 5 mL Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap Pakke med 200
15191529 10 mL Individual Paper/Plastic Wrap Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 13430287 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 170355
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Vælg størrelse og emballagemuligheder for at fremme din forskning med fuld tillid. Vidste du, at vi nu tilbyder NYE serologiske pipetter, der tilbyder højere kvalitet og omkostningsbesparelser?
Vælg størrelse og emballagemuligheder for at fremme din forskning med fuld tillid, når du bruger Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter. Disse nøjagtige engangsplastikpipetter tilstoppes og steriliseres.
  • Sterilitetssikkerhedsniveau (SAL) på 10 -6
  • 100% ny polystyren for maksimal klarhed
  • Certificeret ikke-pyrogen
  • Fed klare gradueringer med letlæselige skalamarkeringer
  • Ikke-dryppende spids for pipettepræcision
  • Farvekodet emballage for nem sortering og valg af den korrekte størrelse
  • Emballeringsmuligheder, der rummer ethvert laboratorium
  • Individuelt indpakket; papir/plast eller plastfolie; skræl eller stik igennem for nem åbning
  • Bulk pakket til hyppig brug; reducerer emballageaffald
  • Flere størrelser til brug i en bred vifte af applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Mængde 50/Pk., 200/Cs.
Emballagetype Individuelt papir/plastikindpakning
Volumen (metrisk) 5 mL
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.