Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Bulk packed, 50/bag
Bulk pakket, 25/pose
Individual Paper Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
Individual Plastic Wrap
Individuel plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Shortie Pipet, Individual Paper/Plastic Wrap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Beskrivelse
Vælg størrelse og emballagemuligheder for at fremme din forskning med fuld tillid, når du bruger Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter. Disse nøjagtige engangsplastikpipetter tilstoppes og steriliseres.
- Sterilitetssikkerhedsniveau (SAL) på 10 -6
- 100% ny polystyren for maksimal klarhed
- Certificeret ikke-pyrogen
- Fed klare gradueringer med letlæselige skalamarkeringer
- Ikke-dryppende spids for pipettepræcision
- Farvekodet emballage for nem sortering og valg af den korrekte størrelse
- Emballeringsmuligheder, der rummer ethvert laboratorium
- Individuelt indpakket; papir/plast eller plastfolie; skræl eller stik igennem for nem åbning
- Bulk pakket til hyppig brug; reducerer emballageaffald
- Flere størrelser til brug i en bred vifte af applikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Ja |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 50/Pk., 200/Cs. |
| Emballagetype | Individuel plastfolie |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.