Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Beskrivelse
Strenge kvalitetsspecifikationer og praktiske funktioner gør Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter er et godt valg til dagligt laboratoriearbejde. Fed, klare tovejsinddelinger gør det let at aflæse væskevolumener og dispenseringsmængder. Vælg mellem et bredt udvalg af størrelser og emballagemuligheder.
Produktdetaljer:
- Bredt udvalg af volumener og emballagemuligheder
- Farvekodede pipetter og emballage til praktisk volumenvalg
- Individuelt pakkede pipetter i enten papir/plastik eller plastisk skræl for høj sterilitetssikring
- Reducer emballageaffald med bulkpakkede muligheder
Certificeret kalibrering af nøjagtighed og præcise gradueringer
- Sikrer dispenseringsnøjagtighed +/-2 % for 1 mL og 2 mL og +/-1 % for 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL ved fuld volumen
Klare, fed, bi-direktionelle gradueringer
- Graderinger med høj kontrast for letlæselige bind
- Omvendte gradueringer hjælper med at bestemme dispenseringsvolumen
Negative gradueringer
- Forøg pipettekapaciteten og rummer yderligere volumener
Filterprop
- Forebyg aerosol- eller væskekontamination af pipetteringsenheden, samtidig med at risikoen for kontaminering fra prøve til prøve reduceres yderligere
Specifikationer:
- Materiale: Ultra klar, 100% jomfru polystyren for maksimal klarhed
- Fri for forurening: RNase/DNase-fri, Human DNA-fri, Ikke-cytotoksisk, Ikke-pyrogen
- Sterilitet: E-Beam bestråling til SAL på 10 -6
- Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato
Produkttest
- Kvalitetscertifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | Ja |
| Certificeringer/compliance | Rnase- og DNase-fri, human DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen |
| Oversigt | Serologisk pipette, 5 års holdbarhed |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 125/Pk., 500/Cs. |
| Emballagetype | Individuel plastfolie |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |