Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Artikelnummer. 16450911
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Bulk, 25/pose
Bulk, 50/pose
Individuel plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Mængde:
100/Pk., 200/Cs.
125/Pk., 500/Cs.
200/Pk., 1000/Cs.
25/Pk., 100/Cs.
25/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 100/Cs.
50/Pk., 1000/Cs.
50/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 16450911
Brand: Thermo Scientific™ 170374N
Et komplet udvalg af kvalitetsserologiske pipetter til at understøtte hvert trin af cellekulturforskning
Strenge kvalitetsspecifikationer og praktiske funktioner gør Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter er et godt valg til dagligt laboratoriearbejde. Fed, klare tovejsinddelinger gør det let at aflæse væskevolumener og dispenseringsmængder. Vælg mellem et bredt udvalg af størrelser og emballagemuligheder.
Produktdetaljer:
  • Bredt udvalg af volumener og emballagemuligheder
  • Farvekodede pipetter og emballage til praktisk volumenvalg
  • Individuelt pakkede pipetter i enten papir/plastik eller plastisk skræl for høj sterilitetssikring
  • Reducer emballageaffald med bulkpakkede muligheder
Certificeret kalibrering af nøjagtighed og præcise gradueringer
  • Sikrer dispenseringsnøjagtighed +/-2 % for 1 mL og 2 mL og +/-1 % for 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL ved fuld volumen
Klare, fed, bi-direktionelle gradueringer
  • Graderinger med høj kontrast for letlæselige bind
  • Omvendte gradueringer hjælper med at bestemme dispenseringsvolumen
Negative gradueringer
  • Forøg pipettekapaciteten og rummer yderligere volumener
Filterprop
  • Forebyg aerosol- eller væskekontamination af pipetteringsenheden, samtidig med at risikoen for kontaminering fra prøve til prøve reduceres yderligere
Specifikationer:
  • Materiale: Ultra klar, 100% jomfru polystyren for maksimal klarhed
  • Fri for forurening: RNase/DNase-fri, Human DNA-fri, Ikke-cytotoksisk, Ikke-pyrogen
  • Sterilitet: E-Beam bestråling til SAL på 10 -6
  • Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato
Produkttest
  • Kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Rnase- og DNase-fri, human DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
Oversigt Serologisk pipette, 5 års holdbarhed
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Mængde 50/Pk., 200/Cs.
Emballagetype Bulk, 50/pose
Volumen (metrisk) 10 mL