Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Serologiske pipetter
Artikelnummer. 16420901
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Emballagetype:
Bulk, 25/pose
Bulk, 50/pose
Individuel plastfolie
Individuelt papir/plastikindpakning
Mængde:
100/Pk., 200/Cs.
125/Pk., 500/Cs.
200/Pk., 1000/Cs.
25/Pk., 100/Cs.
25/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 100/Cs.
50/Pk., 1000/Cs.
50/Pk., 200/Cs.
50/Pk., 500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Emballagetype Mængde Pakningsstørrelse
16420901 5 mL Individuelt papir/plastikindpakning 100/Pk., 200/Cs. -
16400901 1 mL Individuelt papir/plastikindpakning 200/Pk., 1000/Cs. -
16410901 2 mL Individuelt papir/plastikindpakning 125/Pk., 500/Cs. -
16430901 10 mL Individuelt papir/plastikindpakning 100/Pk., 200/Cs. -
16440901 25 mL Individuelt papir/plastikindpakning 50/Pk., 200/Cs. -
16450901 50 mL Individuelt papir/plastikindpakning 50/Pk., 100/Cs. Pakke med 100
16460901 1 mL Individuel plastfolie 200/Pk., 1000/Cs. -
16470901 2 mL Individuel plastfolie 125/Pk., 500/Cs. Pakke med 500
16480901 5 mL Individuel plastfolie 100/Pk., 200/Cs. Pakke med 200
16490901 10 mL Individuel plastfolie 100/Pk., 200/Cs. Pakke med 200
16400911 25 mL Individuel plastfolie 50/Pk., 200/Cs. -
16410911 50 mL Individuel plastfolie 50/Pk., 100/Cs. Pakke med 100
16420911 1 mL Bulk, 50/pose 50/Pk., 1000/Cs. -
16430911 2 mL Bulk, 50/pose 50/Pk., 500/Cs. -
16669752 5 mL Bulk, 50/pose 50/Pk., 200/Cs. -
16450911 10 mL Bulk, 50/pose 50/Pk., 200/Cs. -
16679752 10 mL Bulk, 50/pose 50/Pk., 200/Cs. -
16460911 25 mL Bulk, 25/pose 25/Pk., 200/Cs. -
16470911 50 mL Bulk, 25/pose 25/Pk., 100/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 16420901 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 170355N
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Et komplet udvalg af kvalitets serologiske pipetter til støtte for hvert trin i cellekulturforskningen.
Strenge kvalitetskrav og praktiske funktioner gør Thermo Scientific Nunc serologiske pipetter til et fremragende valg til dagligt laboratoriearbejde. Fedte, klare graderinger gør væskemængder og doseringsmængder let at aflæse. Vælg mellem et bredt udvalg af størrelser og emballagemuligheder.
  • Bredt udvalg af volumen og emballagemuligheder
  • Farvekodede pipetter og emballage for nem volumenvalg
  • Individuelt pakkede pipetter i enten papir/plastik eller plastik peel for høj sterilitetsgaranti
  • Reducer emballageaffald med bulkpakkede muligheder
Certificeret kalibrering af nøjagtighed og præcise graderinger
  • Sikrer doseringsnøjagtighed +/-2% for 1 ml og 2 ml og +/-1% for 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml ved fuld volumen
Klare, dristige dimissioner
  • Højkontrastgraderinger for letlæselige volumer
  • Omvendte graderinger hjælper med at bestemme doseringsvolumen
Negative graderinger
  • Øger pipetkapaciteten og rummer yderligere volumener
Filterprop
  • Forhindrer aerosol- eller væskeforurening af pipetteringsenheden, samtidig med at risikoen for forurening fra prøve til prøve yderligere reduceres
Yderligere information
  • Materiale: ultraklar, 100% jomfruelig polystyren for maksimal klarhed
  • Fri for forurenende stoffer: RNase/DNase-fri, menneskelig DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
  • Sterilitet: e-stråle bestråling til SAL på 10-6
  • Holdbarhed: 5 år fra fremstillingsdato
Produkttest
  • Kvalitetscertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Ja
Certificeringer/compliance Rnase- og DNase-fri, human DNA-fri, ikke-cytotoksisk, ikke-pyrogen
Oversigt Serologisk pipette, 5 års holdbarhed
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Mængde 100/Pk., 200/Cs.
Emballagetype Individuelt papir/plastikindpakning
Volumen (metrisk) 5 mL