Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Tætninger, bånd og folier
Materiale:
Aluminium
Ikke-vævet Rayon
PVC-belagt polypropylen
Plast
Polyester
Polyethylen
Polyolefin
Polypropylen
Vinyl
Til brug med (applikation):
Åndbar, cellekultur
Cellekultur, sterile anvendelser
Cellevækst, bakterievækst
Fluorescens, lysfølsomme prøver
Generelle formål, prøvepåvisning
Generelt formål, ELISA
Konsekvent tætning
Korttidsopbevaring, ELISA
Korttidsopbevaring, ELISA , minimerer fordampning og krydskontaminering
Krystallografi og genotypebestemmelse
Lav autofluorescens, ELISA
Luminescens, lysfølsomme prøver
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, langtidslagring
PCR, opbevaring i 96-brønds plader
PCR, opbevaring i plader med 384 brønde
PCR, qPCR, ELISA , Proteinkrystallografi
Ventilation og opbevaring af cellekulturer
Certificeret RNase/DNase-fri:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 2
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 800
Beskrivelse
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med Thermo Scientific™ Nunc™ Forseglingstape. Disse klæbende forseglinger er ideelle til alle assayapplikationer. Nunc Life Science-produkter tilbyder pålidelighed og reproducerbare resultater og understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
- Klæbende forseglinger forsegler effektivt alle mikropladeformater
- Trykfølsomt klæbemiddel er ikke klæbrigt at røre ved, men danner en stærk binding til pladen ved påføring af tryk
- Tynde, lette tape forsegles på pladen med en praktisk, håndholdt applikator (fås separat, Kat. nr. 250050)
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Folie |
| Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig | Life Science-reagensresistent |
| Oversigt | AL SEAL TAPE TIL 384 BRØND PLT |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Antal Wells | 384 |
| nr. pr. sag | 100 |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Fordampningsbarriere | Formbar giver mulighed for visuel verifikation af tætningssikkerhed, minimerer fordampning og krydskontaminering |
| Vis mere |