Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Tætninger, bånd og folier
Artikelnummer. 10681344
Skift visning
Materiale:
Aluminium
Ikke-vævet Rayon
PVC-belagt polypropylen
Plast
Polyester
Polyethylen
Polyolefin
Polypropylen
Vinyl
Til brug med (applikation):
Åndbar, cellekultur
Cellekultur, sterile anvendelser
Cellevækst, bakterievækst
Fluorescens, lysfølsomme prøver
Generelle formål, prøvepåvisning
Generelt formål, ELISA
Konsekvent tætning
Korttidsopbevaring, ELISA
Korttidsopbevaring, ELISA , minimerer fordampning og krydskontaminering
Krystallografi og genotypebestemmelse
Lav autofluorescens, ELISA
Luminescens, lysfølsomme prøver
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, langtidslagring
PCR, opbevaring i 96-brønds plader
PCR, opbevaring i plader med 384 brønde
PCR, qPCR, ELISA , Proteinkrystallografi
Ventilation og opbevaring af cellekulturer
Certificeret RNase/DNase-fri:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 2
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 800
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Til brug med (applikation) Certificeret RNase/DNase-fri Pakningsstørrelse
10681344 Ikke-vævet Rayon Åndbar, cellekultur Nej Pakke med 50
10716943 Aluminium PCR, opbevaring i 96-brønds plader Ja Pakke med 100
10681864 Aluminium PCR, opbevaring i plader med 384 brønde Ja Pakke med 100
10265411 Polypropylen PCR Ja Pakke med 100
10194411 Polypropylen PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi Ja Pakke med 100
10633973 Polyethylen Lav autofluorescens, ELISA Nej Pakke med 100
10275452 Polyolefin PCR, qPCR, ELISA , Proteinkrystallografi Ja Pakke med 100
11371555 Vinyl Luminescens, lysfølsomme prøver Nej Pakke med 50
10170671 Polyester Cellekultur, sterile anvendelser Nej Pakke med 800
12770006 Polyester Cellekultur, sterile anvendelser Nej Pakke med 200
11948231 Polyester Generelle formål, prøvepåvisning Nej Pakke med 100
10160993 Vinyl Fluorescens, lysfølsomme prøver Nej Pakke med 50
10552615 Polyester Generelt formål, ELISA Ja Pakke med 1000
10082182 Ikke-vævet Rayon Cellevækst, bakterievækst Ja Pakke med 50
10777042 Plast Konsekvent tætning Nej Pakke med 2
10574561 Aluminium PCR, langtidslagring Ja -
10333925 Polyester Korttidsopbevaring, ELISA Nej Pakke med 100
10304315 Polyester Korttidsopbevaring, ELISA , minimerer fordampning og krydskontaminering Nej Pakke med 100
10642674 Polypropylen Ventilation og opbevaring af cellekulturer Nej Pakke med 50
11524794 PVC-belagt polypropylen Krystallografi og genotypebestemmelse Nej Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 10681344 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 241205
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med disse forseglingstape, ideelle til alle assay-applikationer.
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med Thermo Scientific™ Nunc™ Forseglingstape. Disse klæbende forseglinger er ideelle til alle assayapplikationer. Nunc Life Science-produkter tilbyder pålidelighed og reproducerbare resultater og understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
  • Klæbende forseglinger forsegler effektivt alle mikropladeformater
  • Trykfølsomt klæbemiddel er ikke klæbrigt at røre ved, men danner en stærk binding til pladen ved påføring af tryk
  • Tynde, lette tape forsegles på pladen med en praktisk, håndholdt applikator (fås separat, Kat. nr. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Life Science-reagensresistent
Oversigt Forseglingstape Rayon Hvid Ster
Materiale Ikke-vævet Rayon
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 25
Til brug med (applikation) Åndbar, cellekultur
Produkttype Klæbende forsegling
Produktlinje Nunc
Klæbemiddel Akryl
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Ja
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +80 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Alle mikroplader
Inkubationsbetingelser Generel
Kan skrælles Ja
Åndbar Ja