Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Tætninger, bånd og folier
Artikelnummer. 10642674
Materiale:
Aluminium
Ikke-vævet Rayon
PVC-belagt polypropylen
Plast
Polyester
Polyethylen
Polyolefin
Polypropylen
Vinyl
Til brug med (applikation):
Åndbar, cellekultur
Cellekultur, sterile anvendelser
Cellevækst, bakterievækst
Fluorescens, lysfølsomme prøver
Generelle formål, prøvepåvisning
Generelt formål, ELISA
Konsekvent tætning
Korttidsopbevaring, ELISA
Korttidsopbevaring, ELISA , minimerer fordampning og krydskontaminering
Krystallografi og genotypebestemmelse
Lav autofluorescens, ELISA
Luminescens, lysfølsomme prøver
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, langtidslagring
PCR, opbevaring i 96-brønds plader
PCR, opbevaring i plader med 384 brønde
PCR, qPCR, ELISA , Proteinkrystallografi
Ventilation og opbevaring af cellekulturer
Certificeret RNase/DNase-fri:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 2
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 800
Artikelnummer. 10642674
Brand: Thermo Scientific™ AB0718
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med disse forseglingstape, ideelle til alle assay-applikationer.
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med Thermo Scientific™ Nunc™ Forseglingstape. Disse klæbende forseglinger er ideelle til alle assayapplikationer. Nunc Life Science-produkter tilbyder pålidelighed og reproducerbare resultater og understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Klæbende pladetætninger giver en effektiv tætning. Den har en let aftagelig ikke-klæbende flig og kan modstå temperaturer mellem -40 °C til 80 °C.
Højdepunkter
  • Ikke-klæbende flig til nem fjernelse af tætning
  • Temperaturområde: -40 °C til 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Life Science-reagensresistent
Oversigt Gasgennemtrængelig klæbende forsegling
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50
nr. pr. pakke 50
Til brug med (applikation) Ventilation og opbevaring af cellekulturer
Indhold og opbevaring Generel
Produkttype Klæbende forsegling
Produktlinje Abgene
Klæbemiddel Akryl
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Nej
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +80 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Alle mikroplader
Inkubationsbetingelser Generel
Kan skrælles Ja
Åndbar Ja