Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Tætninger, bånd og folier
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10304315
Materiale:
Aluminium
Ikke-vævet Rayon
PVC-belagt polypropylen
Plast
Polyester
Polyethylen
Polyolefin
Polypropylen
Vinyl
Til brug med (applikation):
Åndbar, cellekultur
Cellekultur, sterile anvendelser
Cellevækst, bakterievækst
Fluorescens, lysfølsomme prøver
Generelle formål, prøvepåvisning
Generelt formål, ELISA
Konsekvent tætning
Korttidsopbevaring, ELISA
Korttidsopbevaring, ELISA , minimerer fordampning og krydskontaminering
Krystallografi og genotypebestemmelse
Lav autofluorescens, ELISA
Luminescens, lysfølsomme prøver
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, langtidslagring
PCR, opbevaring i 96-brønds plader
PCR, opbevaring i plader med 384 brønde
PCR, qPCR, ELISA , Proteinkrystallografi
Ventilation og opbevaring af cellekulturer
Certificeret RNase/DNase-fri:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 2
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 800
Artikelnummer. 10304315
Brand: Thermo Scientific™ 5701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med disse forseglingstape, ideelle til alle assay-applikationer.
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med Thermo Scientific™ Nunc™ Forseglingstape. Disse klæbende forseglinger er ideelle til alle assayapplikationer. Nunc Life Science-produkter tilbyder pålidelighed og reproducerbare resultater og understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
Beskyt indholdet af mikropladebrøndene med Thermo Scientific™ Mylar™ Pladeforsegler til Microtiter™ Plader, som sikrer en tæt forsegling. Designet til brug ved forsegling af mikrotiterplader.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Life Science-reagensresistent
Oversigt SEALER, MYLAR, 100/CS
Materiale Polyester
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal Wells 96
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 100
Dimensioner (L x B) 83 x 124 mm
Til brug med (applikation) Korttidsopbevaring, ELISA , minimerer fordampning og krydskontaminering
Indhold og opbevaring Generel
Produkttype Klæbende forsegling
Produktlinje Nunc
Klæbemiddel Akryl
Certificeret RNase/DNase-fri Nej
Kan gennembores Nej
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +120 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Alle mikroplader
Inkubationsbetingelser Generel
Kan skrælles Ja