Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Tætninger, bånd og folier
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10275452
Materiale:
Aluminium
Ikke-vævet Rayon
PVC-belagt polypropylen
Plast
Polyester
Polyethylen
Polyolefin
Polypropylen
Vinyl
Til brug med (applikation):
Åndbar, cellekultur
Cellekultur, sterile anvendelser
Cellevækst, bakterievækst
Fluorescens, lysfølsomme prøver
Generelle formål, prøvepåvisning
Generelt formål, ELISA
Konsekvent tætning
Korttidsopbevaring, ELISA
Korttidsopbevaring, ELISA , minimerer fordampning og krydskontaminering
Krystallografi og genotypebestemmelse
Lav autofluorescens, ELISA
Luminescens, lysfølsomme prøver
PCR
PCR, fluorescensanalyser, mikroskopi
PCR, langtidslagring
PCR, opbevaring i 96-brønds plader
PCR, opbevaring i plader med 384 brønde
PCR, qPCR, ELISA , Proteinkrystallografi
Ventilation og opbevaring af cellekulturer
Certificeret RNase/DNase-fri:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 2
Pakke med 200
Pakke med 50
Pakke med 800
Artikelnummer. 10275452
Brand: Thermo Scientific™ 235307
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med disse forseglingstape, ideelle til alle assay-applikationer.
Minimer fordampning og beskyt prøver mod kontaminering og spild med Thermo Scientific™ Nunc™ Forseglingstape. Disse klæbende forseglinger er ideelle til alle assayapplikationer. Nunc Life Science-produkter tilbyder pålidelighed og reproducerbare resultater og understøttes af brancheførende kvalitetsstandarder og certificeringer.
  • Klæbende forseglinger forsegler effektivt alle mikropladeformater
  • Trykfølsomt klæbemiddel er ikke klæbrigt at røre ved, men danner en stærk binding til pladen ved påføring af tryk
  • Tynde, lette tape forsegles på pladen med en praktisk, håndholdt applikator (fås separat, Kat. nr. 250050)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Opløsningsmiddel- eller alkoholbestandig Life Science-reagens-resistente, DMSO-resistente
Oversigt FORSEGLINGSTAPE ADV POLYOLEFIN
Materiale Polyolefin
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Antal Wells 96
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 100
Til brug med (applikation) PCR, qPCR, ELISA , Proteinkrystallografi
Indhold og opbevaring Generel; Langsigtet
Produkttype Klæbende forsegling
Produktlinje Nunc
Klæbemiddel Silikone
Certificeret RNase/DNase-fri Ja
Kan gennembores Nej
Temperaturområde (metrisk) -80 °C til +105 °C
Well Shape Alle brønde former
Pladekompatibilitet Alle mikroplader
Inkubationsbetingelser Generel
Kan skrælles Ja
fluorescens Lav autofluorescens