Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Skruetrækkere til Cryobank og Bank-It™ Hætteglassystemer, manual
Artikelnummer. p-4520570
Type:
Elektrisk skruetrækker
Manuel skruetrækker
Stiktype:
USA
europæisk
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10709153
Brand: Thermo Scientific™ 369643
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Quickly and easily cap and decap Thermo Scientific™ Nunc™ Cryobank tubes using these screwdrivers, available in manual and electric models to suit your application.
Quickly and easily cap and decap Nunc Cryobank tubes using Thermo Scientific™ Nunc™ Screwdrivers for Cryobank and Bank-It™ Systems, available in manual and electric models to suit your application. Nunc Cryobank vials provide the customer with superior tracking of their cryovials using a 2D code, the highest storage density on the market and the ability to automate the capping and decapping of the vials. The tubes click into the rack and can be handled without the risk of accidentally dropping a vial.
Skruetrækkerfatning fastholder hætteglassets hætte, hvilket muliggør enhåndsmanipulation af hætten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Manuel skruetrækker
Type Manuel skruetrækker
Kodning 2D stregkode
Hætteglas type Cryobank, Bank-It
Farve Rød, Sort
Stiktype USA
Til brug med (udstyr) Cryobank og Bank-It Systemer