Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Skruetrækkere til Cryobank og Bank-It™ Hætteglassystemer, manual
Beskrivelse
Hurtigt og nemt kan du lukke og afmontere Nunc Cryobank-rør ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ skruetrækkere til Cryobank og Bank-It™ systemer, tilgængelige i manuelle og elektriske modeller, så de passer til din anvendelse. Nunc Cryobank-ampuller giver kunden overlegen sporing af deres cryovialer ved hjælp af en 2D-kode, den højeste lagringsdensitet på markedet og mulighed for at automatisere af- og aflukning af ampullerne. Rørene klikker ind i stativet og kan håndteres uden risiko for ved et uheld at tabe en flaske.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Manuel skruetrækker |
| Kodning | 2D stregkode |
| Hætteglas type | Cryobank, Bank-It |
| Farve | Rød, Sort |
| Stiktype | USA |
| Til brug med (udstyr) | Cryobank og Bank-It Systemer |
| Type | Manuel skruetrækker |