Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem
Beskrivelse
Overfør små mængder materiale fra plade til plade eller repliker fulde DNA-biblioteker ved hjælp af Thermo Scientific™ Nunc™ Replikeringssystem. Dette replikeringssystem fungerer med Nunc 96- og 384-brønds plader.
Ideelt til at overføre små mængder inokulum fra plade til plade eller membran.
- Pins overfører 1,0 μl væske eller 0,1 μl til faste understøtninger
- Stifterne er flammehæmmende i rustfrit stål; til sterilisering
- Thermo Scientific™ MicroWell™ Kopimaskinjusteringsenhed forenkler konvertering af 96 MicroWell plader til 384-brøndsformat
- Flammesikre rustfri stålpinde på 384- og 96-bens replikatorer
- Til brug med 96- og 384-brøndsplade og OmniTray™
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Dimensioner (L x B x H) | 4,79 x 3,28 x 5,33 tommer. (121,6 x 83,3 x 135,4 mm) |
| Materiale | Aluminium |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Antal Wells | 384 |
| Højde (metrisk) | 135.4 mm |
| Længde (engelsk) | 4,79 tommer. |
| Længde (metrisk) | 121.6 mm |
| Kondensringe | Nej |
| Højde (engelsk) | 5,33 tommer. |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.