Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulære fade
Artikelnummer. 11732515
Skift visning
Antal Wells:
1
4
8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Pakningsstørrelse
11732515 8 Pakke med 100
11722515 1 Pakke med 100
10766933 4 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11732515 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 267062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9665.00 DKK
    7895.64 DKK / Pakke med 100
    Spare 1769.36 DKK
    18% Slukket
På lager
Udfør molekylærbiologiske applikationer med ubehandlet Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulære Fade, som har ANSI™ standarddimensioner og er optimeret til robotteknologi.
Udfør molekylærbiologiske applikationer med ubehandlede Thermo Scientific™ Nunc™ rektangulære skåle, som har ANSI™ standarddimensioner og er optimeret til robotteknologi.
Rektangulære Fade 1, 4 og 8 - Brønd
  • 1-brøndsskål er ideel til HTS petriskålanvendelser
  • 4- og 8-brøndsskåle er ideelle til assay-kompartmentalisering, hvor man probe flere gen-delmængder
  • 4-brøndsskål rummer fire glasglasobjekter til opbevaring
1-brøndsformat
  • Bekvemt pladeformat til cellekultur
  • HTS petriskålanvendelser
4- og 8-brøndsformater
  • Assay-kompartmentalisering
  • Probere flere gen-delmængder
  • Vask Western blot-strimler
  • 4-brøndsfat rummer fire glasglas-dias
  • Nyttig inden for alle områder af cellekultur, inklusive opskalering og kloning
Bestillingsoplysninger:
Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Format SBS Standard
Array 2 x 4
Farve Klar
Produkttype Skål til cellekultur
Materiale Polystyren
Antal Wells 8
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 11 mL
Well Shape Rektangulær
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 10 Pk.
Mængde 10 Pk.
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Højde (metrisk) 59 mm