Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulære fade
Artikelnummer. 11722515
Antal Wells:
1
4
8
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11722515
Brand: Thermo Scientific™ 267060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfør molekylærbiologiske applikationer med ubehandlet Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulære Fade, som har ANSI™ standarddimensioner og er optimeret til robotteknologi.
Ubehandlet Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulære fade med ANSI™ standarddimensioner er optimeret til molekylærbiologiske anvendelser ved hjælp af robotinstrumenter.
Rektangulære fade 1, 4 og 8-brønd
  • 1-brønds fad er ideel til HTS petriskåleapplikationer
  • 4- og 8-brønds skåle er ideelle til assay kompartmentalisering, probe multiple gen undersæt
  • 4-brønds fad rummer fire glasglas til opbevaring
1-brønds format
  • Praktisk pladeformat til cellekultur
  • HTS Petriskål applikationer
4- og 8-brøndsformater
  • Assay kompartmentalisering
  • Probe flere genundersæt
  • Vask Western blot strimler
  • 4-brønds fad rummer fire glasglas
  • Nyttig i alle områder af cellekultur, herunder opskalering og kloning
Bestillingsoplysninger:
Tilpasset stregkodning er tilgængelig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Produkttype Skål til cellekultur
Antal Wells 1
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 90 mL
Well Shape Rektangulær
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 100
nr. pr. pakke 10
Længde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 86 mm