Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Rektangulære fade
Beskrivelse
Udfør molekylærbiologiske applikationer med ubehandlede Thermo Scientific™ Nunc™ rektangulære skåle, som har ANSI™ standarddimensioner og er optimeret til robotteknologi.
Rektangulære Fade 1, 4 og 8 - Brønd
- 1-brøndsskål er ideel til HTS petriskålanvendelser
- 4- og 8-brøndsskåle er ideelle til assay-kompartmentalisering, hvor man probe flere gen-delmængder
- 4-brøndsskål rummer fire glasglasobjekter til opbevaring
1-brøndsformat
- Bekvemt pladeformat til cellekultur
- HTS petriskålanvendelser
4- og 8-brøndsformater
- Assay-kompartmentalisering
- Probere flere gen-delmængder
- Vask Western blot-strimler
- 4-brøndsfat rummer fire glasglas-dias
- Nyttig inden for alle områder af cellekultur, inklusive opskalering og kloning
Bestillingsoplysninger:
Tilpasset stregkodning er tilgængelig
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Format | SBS Standard |
| Array | 1 x 4 |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Skål til cellekultur |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 4 |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |