Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Tryk Out Tool til Cryobank og Bank-It™ Hætteglas systemer
Artikelnummer. 10753754
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10753754 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 10753754 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 374009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15330.00 DKK
    14168.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 1161.64 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Minimer frysning/optøning ved at bruge Thermo Scienctific™ Nunc™ Tryk Out Tool til Cryobank og Bank-It™ Systemer, som giver mulighed for hurtig genfinding af Cryobank-hætteglas.
Find og fjern et ønsket rør hurtigt og nemt uden at lade frosne prøver tø op ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ Tryk Out Tool til Cryobank og Bank-It™ Hætteglas systemer.
Funktioner:
  • Udvalgte hætteglas frigives med håndtag og kan nemt høstes
  • Valgt position kan vælges baseret på databaseoutput
  • Pløkker kan placeres og kontrolleres, mens prøven/naboprøverne forbliver kolde
  • Afskåret hjørne sikrer, at stativet er orienteret korrekt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc Cryobank og Bank-it Stativ, rørudpressningsværktøj, 1 stk
Hætteglas type Cryobank
Farve Sølv
Til brug med (udstyr) Cryobank og Bank-It Systemer
Mængde 1 hv.
Type Tube Pres Out Tool