Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyren rulleflasker
Artikelnummer. p-4521985
Cellevækstområde:
1450 cm 2
850 cm 2
Flaske Overflade:
Glat, dyb fordybning
Glat, ingen indrykning
Glat, lavvandet fordybning
Plisseret, ingen indrykning
Lukketype:
EZ Twist Vented Cap
EZ Twist ikke-ventileret hætte
Let af/på, ikke-ventileret hætte
Let af/på, ventileret hætte
Emballage:
2/Pk., 20/Cs.
2/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose)
20/Pk., 20/Cs.
20/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 11947894
Brand: Thermo Scientific™ 181702
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk celler pålideligt med høj reproducerbarhed ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyren rulleflasker.
Dyrk celler med høj reproducerbarhed ved at bruge meget pålidelige Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyren rulleflasker. Udviklet til anvendelser såsom produktion af vacciner i industriel skala, monoklonale antistoffer og bioterapeutika. Nunc PS rulleflasker steriliseres ved gammabestråling og opfylder sterilitetsgarantiniveau (SAL) 10 -6 .
Funktioner:
  • Nunc PS rulleflasker er steriliseret ved gammabestråling og opfylder sterilitetsgarantiniveau (SAL) 10 -6
  • Sømløst design i ét stykke reducerer muligheden for at lække gennem en søm.
  • Lave og dybe fordybninger giver mulighed for fremragende manuel og automatiseret håndtering.
  • Proprietær fremstillingsproces giver mulighed for større slagfasthed
  • Vertikal udvidede overfladeversion letter tømning og reducerer tilbageholdelse af produktet
Anbefalet til:
  • Cellekulturudvidelse
  • Vaccineproduktion
  • Antistofproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flaske Overflade Glat, ingen indrykning
Farve Klar
Til brug med (applikation) Cellekulturudvidelse, Vaccineproduktion, Antistofproduktion
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 20
nr. pr. pakke 2
Emballage 2/Pk., 20/Cs.
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 850 cm 2
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Form Rund
Produkttype Rulleflaske
Lukketype Let af/på, ventileret hætte
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.