Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyren rulleflasker
Artikelnummer. 11967894
Skift visning
Cellevækstområde:
1450 cm 2
850 cm 2
Flaske Overflade:
Glat, dyb fordybning
Glat, ingen indrykning
Glat, lavvandet fordybning
Plisseret, ingen indrykning
Lukketype:
EZ Twist Vented Cap
EZ Twist ikke-ventileret hætte
Let af/på, ikke-ventileret hætte
Let af/på, ventileret hætte
Emballage:
2/Pk., 20/Cs.
2/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose)
20/Pk., 20/Cs.
20/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cellevækstområde Flaske Overflade Lukketype Emballage Pakningsstørrelse
11967894 850 cm 2 Glat, ingen indrykning Let af/på, ikke-ventileret hætte 20/Pk., 20/Cs. Pakke med 20
11947894 850 cm 2 Glat, ingen indrykning Let af/på, ventileret hætte 2/Pk., 20/Cs. Pakke med 20
11977894 850 cm 2 Glat, ingen indrykning Let af/på, ikke-ventileret hætte 20/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose) Pakke med 20
11957894 850 cm 2 Glat, ingen indrykning Let af/på, ikke-ventileret hætte 2/Pk., 20/Cs. Pakke med 20
11987894 850 cm 2 Glat, lavvandet fordybning EZ Twist Vented Cap 2/Pk., 20/Cs. Pakke med 20
11997894 850 cm 2 Glat, dyb fordybning EZ Twist Vented Cap 2/Pk., 20/Cs. Pakke med 20
11907904 850 cm 2 Glat, lavvandet fordybning EZ Twist ikke-ventileret hætte 2/Pk., 20/Cs. Pakke med 20
11917904 850 cm 2 Glat, lavvandet fordybning EZ Twist ikke-ventileret hætte 20/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose) Pakke med 20
12311393 850 cm 2 Glat, dyb fordybning EZ Twist ikke-ventileret hætte 2/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose) Pakke med 20
12311643 850 cm 2 Glat, dyb fordybning EZ Twist ikke-ventileret hætte 20/Pk., 20/Cs. Pakke med 20
11947904 850 cm 2 Glat, dyb fordybning EZ Twist ikke-ventileret hætte 20/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose) Pakke med 20
11937894 1450 cm 2 Plisseret, ingen indrykning Let af/på, ikke-ventileret hætte 20/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose) Pakke med 20
11727634 1450 cm 2 Plisseret, ingen indrykning Let af/på, ventileret hætte 20/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose) Pakke med 20
11927894 1450 cm 2 Plisseret, ingen indrykning Let af/på, ikke-ventileret hætte 20/Pk., 20/Cs. Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11967894 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 182720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.18 DKK
    940.08 DKK / Pakke med 20
    Spare 100.10 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk celler pålideligt med høj reproducerbarhed ved at bruge Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyren rulleflasker.
Dyrk celler med høj reproducerbarhed ved at bruge meget pålidelige Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyren rulleflasker. Udviklet til anvendelser såsom produktion af vacciner i industriel skala, monoklonale antistoffer og bioterapeutika. Nunc PS rulleflasker steriliseres ved gammabestråling og opfylder sterilitetsgarantiniveau (SAL) 10 -6 .
Funktioner:
  • Nunc PS rulleflasker er steriliseret ved gammabestråling og opfylder sterilitetsgarantiniveau (SAL) 10 -6
  • Sømløst design i ét stykke reducerer muligheden for at lække gennem en søm.
  • Lave og dybe fordybninger giver mulighed for fremragende manuel og automatiseret håndtering.
  • Proprietær fremstillingsproces giver mulighed for større slagfasthed
  • Vertikal udvidede overfladeversion letter tømning og reducerer tilbageholdelse af produktet
Anbefalet til:
  • Cellekulturudvidelse
  • Vaccineproduktion
  • Antistofproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flaske Overflade Glat, ingen indrykning
Farve Klar
Til brug med (applikation) Cellekulturudvidelse, Vaccineproduktion, Antistofproduktion
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 20
nr. pr. pakke 20
Emballage 20/Pk., 20/Cs.
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 850 cm 2
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Lukketype Let af/på, ikke-ventileret hætte
Form Rund
Produkttype Rulleflaske
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.