Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyren rulleflasker
Beskrivelse
Dyrk celler med høj reproducerbarhed ved at bruge meget pålidelige Thermo Scientific™ Nunc™ Polystyren rulleflasker. Udviklet til anvendelser såsom produktion af vacciner i industriel skala, monoklonale antistoffer og bioterapeutika. Nunc PS rulleflasker steriliseres ved gammabestråling og opfylder sterilitetsgarantiniveau (SAL) 10 -6 .
Funktioner:
- Nunc PS rulleflasker er steriliseret ved gammabestråling og opfylder sterilitetsgarantiniveau (SAL) 10 -6
- Sømløst design i ét stykke reducerer muligheden for at lække gennem en søm.
- Lave og dybe fordybninger giver mulighed for fremragende manuel og automatiseret håndtering.
- Proprietær fremstillingsproces giver mulighed for større slagfasthed
- Vertikal udvidede overfladeversion letter tømning og reducerer tilbageholdelse af produktet
Anbefalet til:
- Cellekulturudvidelse
- Vaccineproduktion
- Antistofproduktion
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Overflade | Plisseret, ingen indrykning |
| Materiale | Polystyren |
| nr. pr. sag | 20 |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Emballage | 20/Pk., 20/Cs. (dobbeltpose) |
| Cellevækstområde | 1450 cm 2 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Produkttype | Rulleflaske |
| Lukketype | Let af/på, ventileret hætte |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.