Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat cellekulturindsatser i multibrøndsplader
Artikelnummer. 10637143
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
Fad Type:
12-brønds plade
24-brønds plade
6-brønds plade
Kulturområde:
0,47 cm 2
1,13 cm 2
3,14 cm 2
4,1 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Artikelnummer. 10637143
Brand: Thermo Scientific™ 140644
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dyrk de fleste celletyper uden matrixbelægning ved brug Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat membranindsatser i multiskåle.
Funktioner:
  • Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandlet og testet for cellevedhæftning
  • Faner giver bedre greb og nem håndtering
  • Ikke-toksisk og ikke-pyrogen
Bestillingsoplysninger:
Pakket i genlukkelige poser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polycarbonat cellekulturindsatser med 8 mikron porestørrelse i 6-brønds plade
Indlæg pr. plade 6
Kulturområde 3,14 cm 2
Materiale Polycarbonat (membran)
Volumen (metrisk) Virker 1.5 mL
Poretæthed <0,85 x 105 porer/cm 2
Porestørrelse 8μ m
Type Culture Insert
Til brug med Multiskål 6
nr. pr. pakke 6
nr. pr. sag 24
Fad Type 6-brønds plade
Farve Klar
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 6
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.