Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat cellekulturindsatser i multibrøndsplader
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
Fad Type:
12-brønds plade
24-brønds plade
6-brønds plade
Kulturområde:
0,47 cm 2
1,13 cm 2
3,14 cm 2
4,1 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
Dyrk de fleste celletyper uden matrixbelægning ved brug Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat membranindsatser i multiskåle.
Funktioner:
- Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-behandlet og testet for cellevedhæftning
- Faner giver bedre greb og nem håndtering
- Ikke-toksisk og ikke-pyrogen
Bestillingsoplysninger:
Pakket i genlukkelige poser
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polycarbonat cellekulturindsatser med 3 mikron porestørrelse i 12-brønds plade |
| Indlæg pr. plade | 12 |
| Kulturområde | 1,13 cm 2 |
| Materiale | Polycarbonat (membran) |
| Volumen (metrisk) Virker | 1.1 mL |
| Poretæthed | <1,7 x 106 porer/cm 2 |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Type | Culture Insert |
| Til brug med | Multiret 12 |
| nr. pr. pakke | 12 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.