Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat cellekulturindsatser i multibrøndsplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10478803
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
Fad Type:
12-brønds plade
24-brønds plade
6-brønds plade
Kulturområde:
0,47 cm 2
1,13 cm 2
3,14 cm 2
4,1 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Fad Type Kulturområde Pakningsstørrelse
10478803 0,4μ m 12-brønds plade 1,13 cm 2 Pakke med 48
10387523 0,4μ m 24-brønds plade 0,47 cm 2 Pakke med 48
10021863 3 μm 24-brønds plade 0,47 cm 2 Pakke med 48
10002433 8μ m 24-brønds plade 0,47 cm 2 Pakke med 48
10543624 0,4μ m 6-brønds plade 3,14 cm 2 Pakke med 24
10092153 3 μm 6-brønds plade 3,14 cm 2 Pakke med 24
10637143 8μ m 6-brønds plade 3,14 cm 2 Pakke med 24
10504394 3 μm 12-brønds plade 1,13 cm 2 Pakke med 48
10236103 8μ m 12-brønds plade 1,13 cm 2 Pakke med 48
10124093 0,4μ m 6-brønds plade 4,1 cm 2 Pakke med 24
10276803 3 μm 6-brønds plade 4,1 cm 2 Pakke med 24
10377143 8μ m 6-brønds plade 4,1 cm 2 Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10478803 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 140652
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00 DKK
    2988.12 DKK / Pakke med 48
    Spare 696.88 DKK
    18% Slukket
På lager
Dyrk de fleste celletyper uden matrixbelægning ved brug Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat membranindsatser i multiskåle.
Funktioner:
  • Vævskulturbehandlet porøs membran for optimeret celletilknytning
  • Tre porestørrelser: 0,4, 3 og 8 mikron
  • Forudpakket i sterile Nunclon™ Delta-behandlede multibrøndplader
  • Ikke-giftig og ikke-pyrogen
Applikationer:
  • Tumormigrations- og invasionsanalyser
  • Epitelial (f.eks. Caco-2) og endotelial (f.eks. hjernens mikrovaskulære endotelceller) barriereanalyser
  • Dermal/epidermal og epitelvævsmodeller (f.eks. kunstig hud-model)
  • Kemotaksistudier
  • Samkultur
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Polycarbonat cellekulturindsatser med 0,4 mikron porestørrelse i 12-brønds plade
Kulturområde 1,13 cm 2
Materiale Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 1.1 mL
Volumen (metrisk) Virker 1.1 mL
Poretæthed <0,85 x 108 porer/cm²
Porestørrelse 0,4μ m
Type Kulturindlæg
Til brug med (udstyr) Multidish 12
Mængde 12 Pk., 48/Cs
Fad Type 12-brønds plade
Farve Klar
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 12
Indlæg pr. plade 12
Show More Show Less
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.