Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat cellekulturindsatser i multibrøndsplader
Beskrivelse
Dyrk de fleste celletyper uden matrixbelægning ved brug Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat membranindsatser i multiskåle.
Funktioner:
- Vævskulturbehandlet porøs membran for optimeret celletilknytning
- Tre porestørrelser: 0,4, 3 og 8 mikron
- Forudpakket i sterile Nunclon™ Delta-behandlede multibrøndplader
- Ikke-giftig og ikke-pyrogen
Applikationer:
- Tumormigrations- og invasionsanalyser
- Epitelial (f.eks. Caco-2) og endotelial (f.eks. hjernens mikrovaskulære endotelceller) barriereanalyser
- Dermal/epidermal og epitelvævsmodeller (f.eks. kunstig hud-model)
- Kemotaksistudier
- Samkultur
Garanti: 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Polycarbonat cellekulturindsats med 0,4 mikron porestørrelse i 24-brønds plade |
| Kulturområde | 0,47 cm 2 |
| Materiale | Polycarbonat |
| Volumen (metrisk) Nå | 0.5 mL |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.5 mL |
| Poretæthed | <0,85 x 108 porer/cm² |
| Porestørrelse | 0,4μ m |
| Type | Kulturindlæg |
| Til brug med (udstyr) | Multidish 24 |
| Mængde | 12 Pk., 48/Cs |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.