Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat cellekulturindsatser i multibrøndsplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10124093
Skift visning
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
Fad Type:
12-brønds plade
24-brønds plade
6-brønds plade
Kulturområde:
0,47 cm 2
1,13 cm 2
3,14 cm 2
4,1 cm 2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porestørrelse Fad Type Kulturområde Pakningsstørrelse
10124093 0,4μ m 6-brønds plade 4,1 cm 2 Pakke med 24
10387523 0,4μ m 24-brønds plade 0,47 cm 2 Pakke med 48
10021863 3 μm 24-brønds plade 0,47 cm 2 Pakke med 48
10002433 8μ m 24-brønds plade 0,47 cm 2 Pakke med 48
10543624 0,4μ m 6-brønds plade 3,14 cm 2 Pakke med 24
10092153 3 μm 6-brønds plade 3,14 cm 2 Pakke med 24
10637143 8μ m 6-brønds plade 3,14 cm 2 Pakke med 24
10478803 0,4μ m 12-brønds plade 1,13 cm 2 Pakke med 48
10504394 3 μm 12-brønds plade 1,13 cm 2 Pakke med 48
10236103 8μ m 12-brønds plade 1,13 cm 2 Pakke med 48
10276803 3 μm 6-brønds plade 4,1 cm 2 Pakke med 24
10377143 8μ m 6-brønds plade 4,1 cm 2 Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10124093 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 140660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2035.00 DKK
    1744.15 DKK / Pakke med 24
    Spare 290.85 DKK
    14% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Dyrk de fleste celletyper uden matrixbelægning ved brug Thermo Scientific™ Nunc™ Polycarbonat membranindsatser i multiskåle.
Funktioner:
  • Vævskulturbehandlet porøs membran for optimeret celletilknytning
  • Tre porestørrelser: 0,4, 3 og 8 mikron
  • Forudpakket i sterile Nunclon™ Delta-behandlede multibrøndplader
  • Ikke-giftig og ikke-pyrogen
Applikationer:
  • Tumormigrations- og invasionsanalyser
  • Epitelial (f.eks. Caco-2) og endotelial (f.eks. hjernens mikrovaskulære endotelceller) barriereanalyser
  • Dermal/epidermal og epitelvævsmodeller (f.eks. kunstig hud-model)
  • Kemotaksistudier
  • Samkultur
Garanti: 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Polycarbonat cellekulturindsatser med 0,4 mikron porestørrelse i 6-brønds plade
Kulturområde 4,1 cm 2
Materiale Polycarbonat
Volumen (metrisk) Nå 1.75 mL
Volumen (metrisk) Virker 1.75 mL
Poretæthed <0,85 x 108 porer/cm²
Porestørrelse 0,4μ m
Type Culture Insert
Til brug med (udstyr) Multidish 6
Mængde 6 Pk.
nr. pr. pakke 6 Pk.
nr. pr. sag 24/Cs.
Fad Type 6-brønds plade
Farve Klar
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Sterilitet Steril
Antal Wells 6
Indlæg pr. plade 6
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.