Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Multiskåle med poly-D-lysin eller collagen I
Artikelnummer. 16834881
Antal Wells:
6
24
Overfladebehandling:
Kollagen type I
Poly-D-Lysin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. 16834881
Brand: Thermo Scientific™ 152025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning på Thermo Scientific™ Nunc™ Multiskåle med poly-D-lysin eller collagen I.
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning på Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I coated multiskåle, ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke hæfter til de almindelige cellekultur-behandlede overflader.
  • Aseptisk steril og ikke-pyrogen
  • Poly-D-Lysine er et kemisk syntetiseret dyrefrit materiale
  • Kollagen I er af animalsk oprindelse
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 1.9 sq. cm
Volumen (metrisk) Nå 1 ml (nå)
Volumen (metrisk) Virker 1 mL
Type Multiskål
Diameter (metrisk) Udvendig 86 mm
nr. pr. pakke 5
nr. pr. sag 20
Farve Klar
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Antal Wells 24
Længde (metrisk) 128 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Well Shape Rund, flad bund (F-brønd)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.