Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Multiskåle med poly-D-lysin eller collagen I
Artikelnummer. 10599902
Skift visning
Antal Wells:
6
24
Overfladebehandling:
Kollagen type I
Poly-D-Lysin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Overfladebehandling Pakningsstørrelse
10599902 6 Poly-D-Lysin Pakke med 20
10183592 6 Kollagen type I Pakke med 20
16834881 24 Poly-D-Lysin -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10599902 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 152035
Kvalitetsplast til cellekultur for resultater, du kan stole på, og værdi for pengene
Brug rabatkode 27952
Se alle kampagner
På lager
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning på Thermo Scientific™ Nunc™ Multiskåle med poly-D-lysin eller collagen I.
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning på Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I coated multiskåle, ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke hæfter til de almindelige cellekultur-behandlede overflader.
  • Sterile og ikke-pyrogene
  • Belagt med Poly-D-Lysine, er et kemisk syntetiseret dyrefrit materiale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kulturområde 9.6 sq. cm
Volumen (metrisk) Nå 3 ml (brønd)
Volumen (metrisk) Virker 3 mL
Type Multiskål
Mængde 5/Pk., 20/Cs.
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Antal Wells 6
Længde (metrisk) 128 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.