Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™
Artikelnummer. 10673004
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Overfladebelægning:
Kollagen I, rottehale
Poly-D-Lysin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 60
Artikelnummer. 10673004
Brand: Thermo Scientific™ 132708
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning af Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™ .
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning af Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™ , ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke hæfter til de almindelige cellekulturbehandlede overflader.
Funktioner
  • Bred åbning og vinklet hals for nem og fuld adgang til kulturområdet
  • Ergonomisk lukning, åbnes eller lukkes i 1/3 omgang
  • Ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke binder sig til almindelig cellekulturbehandlet overflade
  • Sterile og ikke-pyrogene
Filterhætter:
  • Ventilations-/luk- og filterhætter er tilgængelige
  • Filterhætter er udstyret med et hydrofobt filter for at sikre ensartet gasudveksling
  • Y -mærke tillader visuel verifikation af udluftningsposition, selv når den er stablet i inkubatorer
Bestillingsoplysninger:
Ekstra hætter i alle tilfælde
Inkluderer:
Filterhætter
Anbefalet til:
Cellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc EasYFlask 175 cm²
Materiale Polystyren
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 5
Overfladebelægning Kollagen I, rottehale
Mundstil Brede
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Klasse Klasse VI
Bund form Flad
Lukketype Filter
Kulturområde 175 cm²
Overfladebehandling Cellekulturbehandlet
Volumen (metrisk) Virker 55 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.