Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™
Beskrivelse
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning af Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™ , ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke hæfter til de almindelige cellekulturbehandlede overflader.
- Bred åbning og vinklet hals for nem og fuld adgang til kulturområdet
- Ergonomisk lukning, åbnes eller lukkes i 1/3 omgang
- Ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke binder sig til almindelig cellekulturbehandlet overflade
- Sterile og ikke-pyrogene
Filterhætter:
- Ventilations-/luk- og filterhætter er tilgængelige
- Filterhætter er udstyret med et hydrofobt filter for at sikre ensartet gasudveksling
- Y -mærke tillader visuel verifikation af udluftningsposition, selv når den er stablet i inkubatorer
Bestillingsoplysninger:
Ekstra hætter i alle tilfælde
Inkluderer:
Filterhætter
Anbefalet til:
Cellekultur
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Nunc EasYFlask 25 cm² |
| Materiale | Polystyren |
| Hals stil | Vinklet |
| nr. pr. sag | 60 |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Overfladebelægning | Poly-D-Lysin |
| Mundstil | Brede |
| Sterilitet | Aseptisk fremstillet |
| Bund form | Flad |
| Lukketype | Filter |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.