Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™
Artikelnummer. 10190103
Skift visning
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
75 cm 2
75 cm²
Overfladebelægning:
Kollagen I, rottehale
Poly-D-Lysin
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 60
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde Overfladebelægning unitSize
10190103 75 cm² Kollagen I, rottehale Pakke med 30
10521645 25 cm² Poly-D-Lysin Pakke med 60
10436653 75 cm 2 Poly-D-Lysin Pakke med 30
10746323 175 cm² Poly-D-Lysin Pakke med 30
10150463 25 cm² Kollagen I, rottehale Pakke med 60
10673004 175 cm² Kollagen I, rottehale Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10190103 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 132707
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning af Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™ .
Forbedre cellevedhæftning til kulturoverfladen med den ekstracellulære matrixbelægning af Thermo Scientific™ Nunc™ Poly-D-Lysine eller Collagen I Coated EasYFlasks™ , ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke hæfter til de almindelige cellekulturbehandlede overflader.
Funktioner
  • Bred åbning og vinklet hals for nem og fuld adgang til kulturområdet
  • Ergonomisk lukning, åbnes eller lukkes i 1/3 omgang
  • Ideel til dyrkning af kræsne celler, der ikke binder sig til almindelig cellekulturbehandlet overflade
  • Sterile og ikke-pyrogene
Filterhætter:
  • Ventilations-/luk- og filterhætter er tilgængelige
  • Filterhætter er udstyret med et hydrofobt filter for at sikre ensartet gasudveksling
  • Y -mærke tillader visuel verifikation af udluftningsposition, selv når den er stablet i inkubatorer
Bestillingsoplysninger:
Ekstra hætter i alle tilfælde
Inkluderer:
Filterhætter
Anbefalet til:
Cellekultur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nunc EasYFlask 75 cm²
Materiale Polystyren
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 5
Overfladebelægning Kollagen I, rottehale
Mundstil Brede
Sterilitet Aseptisk fremstillet
Bund form Flad
Lukketype Filter
Kulturområde 75 cm²
Volumen (metrisk) Virker 25 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.