Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Petriskåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10051622
Skift visning
Diameter (metrisk):
90 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 320
Pakke med 80
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
10051622 140 mm Pakke med 80
10444912 90 mm Pakke med 320
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10051622 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 249964
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbered prøver i hospitalsmiljøer, fødevarevidenskab eller den farmaceutiske industri med disse petriskåle
Forbered prøver i hospitalsmiljøer, fødevarevidenskab eller medicinalindustrien med Thermo Scientific™ Nunc™ Petriskåle. Disse fade fås med et støbt gitter og fungerer godt i automatiske dispensere på grund af fuldstændig planhed og ensartet højde.
  • Til dyrkning af bakterier, svampe og andre mikroorganismer
  • Fremstillet af højkvalitets og optisk klar polystyren, med låg
  • Monteret med top og bund stableringe for lettere håndtering og stabil stabling
  • Udluftet til gasudveksling
  • Steriliseret ved gammabestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kulturområde 145 sq. cm
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Petriskål
Nå tælle 1
nr. pr. sag 80
nr. pr. pakke 10
Højde (metrisk) 20 mm
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Diameter (metrisk) 140 mm