Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rulleflasker
Beskrivelse
Øg celleudvidelsen og produktudbyttet, mens du eliminerer behovet for at købe yderligere produktionsudstyr eller øge arbejdskraften med Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rulleflasker. Praktisk talt ubrydelig PETG giver yderligere sikkerhed for, at værdifuldt indhold er sikkert under laboratorie- og industriskalaapplikationer, herunder vacciner, cellekulturudvidelse og produktion af andre biologiske stoffer.
- Støbt af slidstærkt PETG
- Kan fryses ned til -40 C°— understøtter metoder til frigivelse af fryse-tø-celler, hvilket reducerer afhængigheden af trypsin
- Giver løsninger til alle vægte med bred vifte af overfladearealer fra 1050 cm 2 til 4200 cm 2
- Reducerer belastningen af håndleddet og øger produktiviteten med hurtigvirkende ergonomisk lukning
- Kan spores ved lotnummer på hver flaske
- Cellekulturudvidelse
- Vaccineproduktion
- Antistofproduktion
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Overflade | Plisseret |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 1760-20 |
| Materiale | PETG |
| nr. pr. sag | 20 |
| nr. pr. pakke | 20 |
| Emballage | 20/sag |
| Cellevækstområde | 1700 cm 2 |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Ja |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.