Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rulleflasker
Artikelnummer. 10596895
Cellevækstområde:
1050 cm 2
1700 cm 2
1800 cm 2
2100 cm 2
4200 cm 2
Flaske Overflade:
Glat
Plisseret
Emballage:
20/sag
22/sag
5/ærme, 20/etui
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 22
Artikelnummer. 10596895
Brand: Thermo Scientific™ 426022
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg celleudvidelsen og produktudbyttet, mens du eliminerer behovet for at købe yderligere produktionsudstyr eller øge arbejdskraften.
Øg celleudvidelsen og produktudbyttet, mens du eliminerer behovet for at købe yderligere produktionsudstyr eller øge arbejdskraften med Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rulleflasker. Praktisk talt ubrydelig PETG giver yderligere sikkerhed for, at værdifuldt indhold er sikkert under laboratorie- og industriskalaapplikationer, herunder vacciner, cellekulturudvidelse og produktion af andre biologiske stoffer.
De vigtigste funktioner:
  • Støbt af slidstærkt PETG
  • Kan fryses ned til -40 C°— understøtter metoder til frigivelse af fryse-tø-celler, hvilket reducerer afhængigheden af trypsin
  • Giver løsninger til alle vægte med bred vifte af overfladearealer fra 1050 cm 2 til 4200 cm 2
  • Reducerer belastningen af håndleddet og øger produktiviteten med hurtigvirkende ergonomisk lukning
  • Kan spores ved lotnummer på hver flaske
Anbefalet til:
  • Cellekulturudvidelse
  • Vaccineproduktion
  • Antistofproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flaske Overflade Plisseret
Farve Klar
Oversigt 4260-22
Materiale PETG
nr. pr. sag 22
nr. pr. pakke 22
Emballage 22/sag
Cellevækstområde 4200 cm 2
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Form Rund
Produkttype Rulleflaske
Lukketype Quick-Action Ergonomisk
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.