Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rulleflasker
Artikelnummer. 10551844
Skift visning
Cellevækstområde:
1050 cm 2
1700 cm 2
1800 cm 2
2100 cm 2
4200 cm 2
Flaske Overflade:
Glat
Plisseret
Emballage:
20/sag
22/sag
5/ærme, 20/etui
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 22
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cellevækstområde Flaske Overflade Emballage unitSize
10551844 2100 cm 2 Plisseret 5/ærme, 20/etui Pakke med 20
10059702 1050 cm 2 Glat 5/ærme, 20/etui Pakke med 20
10712974 1050 cm 2 Glat 20/sag Pakke med 20
10263393 1050 cm 2 Glat 5/ærme, 20/etui Pakke med 20
10627584 1700 cm 2 Plisseret 20/sag Pakke med 20
10385073 1800 cm 2 Glat 22/sag Pakke med 22
10704144 2100 cm 2 Plisseret 20/sag Pakke med 20
10596895 4200 cm 2 Plisseret 22/sag Pakke med 22
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10551844 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 216005
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Øg celleudvidelsen og produktudbyttet, mens du eliminerer behovet for at købe yderligere produktionsudstyr eller øge arbejdskraften.
Øg celleudvidelsen og produktudbyttet, mens du eliminerer behovet for at købe yderligere produktionsudstyr eller øge arbejdskraften med Thermo Scientific™ Nunc™ PETG rulleflasker. Praktisk talt ubrydelig PETG giver yderligere sikkerhed for, at værdifuldt indhold er sikkert under laboratorie- og industriskalaapplikationer, herunder vacciner, cellekulturudvidelse og produktion af andre biologiske stoffer.
De vigtigste funktioner:
  • Støbt af slidstærkt PETG
  • Kan fryses ned til -40 C°— understøtter metoder til frigivelse af fryse-tø-celler, hvilket reducerer afhængigheden af trypsin
  • Giver løsninger til alle vægte med bred vifte af overfladearealer fra 1050 cm 2 til 4200 cm 2
  • Reducerer belastningen af håndleddet og øger produktiviteten med hurtigvirkende ergonomisk lukning
  • Kan spores ved lotnummer på hver flaske
Anbefalet til:
  • Cellekulturudvidelse
  • Vaccineproduktion
  • Antistofproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Flaske Overflade Plisseret
Farve Klar
Oversigt 2160-05
Materiale PETG
nr. pr. sag 20
nr. pr. pakke 5
Emballage 5/ærme, 20/etui
Cellevækstområde 2100 cm 2
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Form Rund
Produkttype Rulleflaske
Lukketype Quick-Action Ergonomisk
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.