Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Enkeltbrønds plade
Beskrivelse
Fremstillet af klar polystyren med standard mikropladefodaftryk Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ er ideelle til skærmbiblioteker og DNA-hybridisering. Fås både som standardversion med 2 afhakkede hjørner og som rektangulær version optimeret til automatisering. Overfladebehandlet til cellekultur eller ubehandlet til bakterievækst og koloniisolering.
- Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger og kolonitælling.
- Ubehandlet polystyren er hydrofobt og velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning.
- Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium.
- De Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-cellekultur-behandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og vækst.
- Optisk klarhed gør kolonier nemme at se.
- Bakken kan fryses ved -20 °C
Nunc OmniTray fungerer som:
- Holder til membran ved dot blotting
- Beholder til denaturerings-, hybridiserings- og vasketrin
- Opbevaringsbeholder til membraner
Kat. nr.: 140156 og 140175
- Har en forbedret rektangulær form, der er ideel til automatiske plukke- og visningssystemer
Anbefalet til:
- Dot blotting
- Denaturering/hybridisering/vask
- Bakteriel vækst
- Membran opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004) |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Rektangulær |
| Kapacitet (metrisk) | 90 mL |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 84 sq. cm |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |