Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Enkeltbrønds plade
Artikelnummer. 10318181
Skift visning
Overfladebehandling:
Nunklon Delta
Ubehandlet
nr. pr. sag:
60
90
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Pakke med 90
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling nr. pr. sag Pakningsstørrelse
10318181 Ubehandlet 60 Pakke med 60
10591653 Nunklon Delta 90 Pakke med 90
10090681 Nunklon Delta 60 Pakke med 60
10193791 Ubehandlet 90 Pakke med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10318181 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 242811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2959.65 DKK
    1947.79 DKK / Pakke med 60
    Spare 1011.86 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Screen biblioteker, DNA hybridisering, standard petriskål teknikker og bakterievækst med Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ .
Fremstillet af klar polystyren med standard mikropladefodaftryk Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ er ideelle til skærmbiblioteker og DNA-hybridisering. Fås både som standardversion med 2 afhakkede hjørner og som rektangulær version optimeret til automatisering. Overfladebehandlet til cellekultur eller ubehandlet til bakterievækst og koloniisolering.
Funktioner:
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger og kolonitælling.
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning.
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium.
  • De Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-cellekultur-behandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og vækst.
  • Optisk klarhed gør kolonier nemme at se.
  • Bakken kan fryses ved -20 °C
Nunc OmniTray fungerer som:
  • Holder til membran ved dot blotting
  • Beholder til denaturerings-, hybridiserings- og vasketrin
  • Opbevaringsbeholder til membraner
Kat. nr.: 140156 og 140175
  • Har en forbedret rektangulær form, der er ideel til automatiske plukke- og visningssystemer
Anbefalet til:
  • Dot blotting
  • Denaturering/hybridisering/vask
  • Bakteriel vækst
  • Membran opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Rektangulær
Kapacitet (metrisk) 90 mL
Farve Klar
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Single Well Plate
Volumen (metrisk) Virker 35 mL
Nå tælle 1
Kanter Mikropladedimension med 2 afskårne hjørner
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 60
nr. pr. pakke 10
Længde (metrisk) 127.76 mm
Bredde (metrisk) 85.47 mm
Højde (metrisk) 32 mm