Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTray™ Enkeltbrønds plade
Artikelnummer. 10193791
Overfladebehandling:
Nunklon Delta
Ubehandlet
nr. pr. sag:
60
90
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Pakke med 90
Artikelnummer. 10193791
Brand: Thermo Scientific™ 264728
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Screen biblioteker, DNA hybridisering, standard petriskål teknikker og bakterievækst med Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ .
Fremstillet af klar polystyren med standard mikropladefodaftryk Thermo Scientific™ Nunc™ OmniTrays™ er ideelle til skærmbiblioteker og DNA-hybridisering. Fås både som standardversion med 2 afhakkede hjørner og som rektangulær version optimeret til automatisering. Overfladebehandlet til cellekultur eller ubehandlet til bakterievækst og koloniisolering.
Funktioner:
  • Klar polystyren har fremragende optiske egenskaber, hvilket gør den ideel til optiske målinger og kolonitælling.
  • Ubehandlet polystyren er hydrofobt og velegnet til vækst af suspensionskulturer, der kan formere sig og vokse uden vedhæftning.
  • Ubehandlede overflader er ideelle til at tilføje belægninger i dit laboratorium.
  • De Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta-cellekultur-behandlet overflade er en hydrofil overflade, der fremmer cellevedhæftning og vækst.
  • Optisk klarhed gør kolonier nemme at se.
  • Bakken kan fryses ved -20 °C
Nunc OmniTray fungerer som:
  • Holder til membran ved dot blotting
  • Beholder til denaturerings-, hybridiserings- og vasketrin
  • Opbevaringsbeholder til membraner
Kat. nr.: 140156 og 140175
  • Har en forbedret rektangulær form, der er ideel til automatiske plukke- og visningssystemer
Anbefalet til:
  • Dot blotting
  • Denaturering/hybridisering/vask
  • Bakteriel vækst
  • Membran opbevaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Alle mikroplader fremstillet af Nunc opfylder anbefalingen fra amerikanske nationale standarder (ANSI ) (ANSI/SBS 1-2004)
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Lukning inkluderet
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Rektangulær
Kapacitet (metrisk) 90 mL
Farve Klar
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Type Enkeltbrøndsplade
Volumen (metrisk) Virker 35 mL
Nå tælle 1
Kanter Mikropladedimension med 2 afskårne hjørner
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 90
nr. pr. pakke 10
Længde (metrisk) 127.76 mm
Bredde (metrisk) 85.47 mm
Højde (metrisk) 32 mm