Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-behandlede multiskåle
Antal Wells:
4
6
12
24
48
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 75
Beskrivelse
Udfør suspensionscellekulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-behandlede multiskåle.
- Fladbundede runde brønde, med låg
- Fremragende optiske egenskaber
- Hævede brøndfælge for at mindske risikoen for krydskontaminering
- Låg med afskårne hjørner for god pasform og nem orientering
- Ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multi-brønds plade |
| Volumen (metrisk) Nå | 1 ml (godt) |
| Antal Wells | 4 |
| Volumen (metrisk) Virker | 1 mL |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Inkluderer | Låg |
| nr. pr. sag | 120 |
| nr. pr. pakke | 4 |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.