Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-behandlede multiskåle
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10396482
Skift visning
Antal Wells:
4
6
12
24
48
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 75
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Pakningsstørrelse
10396482 6 Pakke med 75
10624903 24 Pakke med 75
10559532 12 Pakke med 75
10132882 48 Pakke med 75
10778724 4 Pakke med 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10396482 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 150239
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2163.82 DKK
    2014.96 DKK / Pakke med 75
    Spare 148.86 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør suspensionscellekulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-behandlede multiskåle.
Udfør suspensionscellekulturer med Thermo Scientific™ Nunc™ Ikke-behandlede multiskåle.
  • Fladbundede runde brønde, med låg
  • Fremragende optiske egenskaber
  • Hævede brøndfælge for at mindske risikoen for krydskontaminering
  • Låg med afskårne hjørner for god pasform og nem orientering
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multi-brønds plade
Volumen (metrisk) Nå 3 ml (brønd)
Antal Wells 6
Volumen (metrisk) Virker 3 mL
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 75
nr. pr. pakke 1
Længde (metrisk) 128 mm
Bredde (metrisk) 86 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.