Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ubehandlede kolber
Beskrivelse
Udnyt de brugervenlige designs af disse højkvalitets, optisk klare polystyren Thermo Scientific Nunc ikke-behandlede kolber til suspensionscellekulturer.
Funktioner:
- Hvide hætter til nem identifikation
- Det ergonomiske design af Thermo Scientific™ EasyFlask™ giver mulighed for nem håndtering og pipettering
- Thermo Scientific™ TripleFlask™ med tre parallelle lag har samme ydre dimensioner som en standard 175 cm 2 kolbe
- Filterhætten sikrer konstant luftstrøm og minimerer samtidig risikoen for forurening
- Steril og ikke-pyrogen
Garanti : 90 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Oversigt | Nunc Ubehandlet TripleFlask , Filterhætte |
| Materiale | Polystyren |
| Hals stil | Lige |
| nr. pr. sag | 32 |
| nr. pr. pakke | 2 |
| Sterilitet | Steril |
| Bund form | Flad |
| Lukketype | Filter |
| Kulturområde | 500 cm² |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.