Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ubehandlede kolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10476921
Skift visning
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
500 cm²
75 cm²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 32
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kulturområde unitSize
10476921 25 cm² Pakke med 200
10681474 500 cm² Pakke med 32
10076901 75 cm² Pakke med 100
10444112 175 cm² Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10476921 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 169900
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Minimer risikoen for forurening med disse højkvalitets, optisk klare polystyren Nunc ikke-behandlede flasker til suspensionscellekulturer.
Udnyt de brugervenlige designs af disse højkvalitets, optisk klare polystyren Thermo Scientific Nunc ikke-behandlede kolber til suspensionscellekulturer.
Funktioner:
  • Hvide hætter til nem identifikation
  • Det ergonomiske design af Thermo Scientific™ EasyFlask™ giver mulighed for nem håndtering og pipettering
  • Thermo Scientific™ TripleFlask™ med tre parallelle lag har samme ydre dimensioner som en standard 175 cm 2 kolbe
  • Filterhætten sikrer konstant luftstrøm og minimerer samtidig risikoen for forurening
  • Steril og ikke-pyrogen
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Oversigt Nunc Ubehandlet T25 EasYFlask , Filterhætte
Materiale Polystyren
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 200
nr. pr. pakke 10
Sterilitet Steril
Bund form Flad
Lukketype Filter
Kulturområde 25 cm²
Overfladebehandling Ubehandlet
Volumen (metrisk) Virker 7 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.