Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Ubehandlede kolber
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10444112
Kulturområde:
175 cm²
25 cm²
500 cm²
75 cm²
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 30
Pakke med 32
Artikelnummer. 10444112
Brand: Thermo Scientific™ 159926
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Minimer risikoen for kontaminering med denne højkvalitets, optisk klare polystyren Thermo Scientific™ Nunc™ Ubehandlede kolber til suspensionscellekulturer.
Drag fordel af det brugervenlige design af disse højkvalitets, optisk klare polystyren Thermo Scientific™ Nunc™ Ubehandlede kolber til suspensionscellekulturer.
Funktioner:
  • Hvide hætter til nem identifikation
  • Det ergonomiske design af Thermo Scientific™ EasyFlask™ giver mulighed for nem håndtering og pipettering
  • Thermo Scientific™ TripleFlask™ med tre parallelle lag har samme ydre dimensioner som en standard 175 cm 2 kolbe
  • Filterhætten sikrer konstant luftstrøm og minimerer samtidig risikoen for forurening
  • Steril og ikke-pyrogen
Garanti : 90 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Oversigt Nunc Ubehandlet T175 EasYFlask , Filterhætte
Materiale Polystyren
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 30
nr. pr. pakke 5
Sterilitet Steril
Lukketype Filter
Kulturområde 175 cm²
Overfladebehandling Ubehandlet
Volumen (metrisk) Virker 55 mL
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.